Key Documents
728675
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-fluoropyridine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5FN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.563
Densité
1.212 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Nc1cccnc1F
InChI
1S/C5H5FN2/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H,7H2
Clé InChI
QVDACIZNNNFTBO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable