Key Documents
431303
Sigma-Aldrich
Anhydride propylphosphonique solution
≥50 wt. % in ethyl acetate
Synonyme(s) :
2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane-2,4,6-trioxyde solution, Anhydride 1-propanephosphonique solution, PPACA, T3P®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H21O6P3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.18
Numéro Beilstein :
5079255
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
≥50 wt. % in ethyl acetate
Indice de réfraction
n20/D 1.418
Point d'ébullition
65 °C
Densité
1.069 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCP1(=O)OP(=O)(CCC)OP(=O)(CCC)O1
InChI
1S/C9H21O6P3/c1-4-7-16(10)13-17(11,8-5-2)15-18(12,14-16)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
Clé InChI
PAQZWJGSJMLPMG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'anhydride propylphosphonique (T3P) est un anhydride cyclique réactif de l'acide n-propylphosphonique. C'est un agent de couplage doux et peu toxique qui est utilisé en synthèse peptidique. Le T3P joue le rôle d'accélérateur et de piégeur d'eau dans la réaction d'annulation de Friedländer. Il intervient dans la transformation des acides carboxyliques et des amides en nitriles, la formation des amides de Weinreb, la synthèse d'esters, les réactions de déshydratation, l'oxydation des alcools, la synthèse d'isonitriles, la synthèse d'alcènes à partir d'alcools et les réactions de couplage C-C. Le T3P se démarque des réactifs classiques par ses qualités exceptionnelles : tolérance à de nombreux groupements fonctionnels, faible épimérisation, sous-produits solubles dans l'eau… Il permet ainsi d'obtenir un produit d'une grande pureté avec un rendement élevé.
Application
L'anhydride propylphosphonique peut éventuellement être utilisé dans les études suivantes :
  • comme agent de couplage pour la synthèse de ligands à base de bispyridine, qui sont utilisés comme ligands pontants dans les complexes de platine multinucléaires (médicaments anticancéreux)
  • pour l'indolisation d'arylhydrazines selon la méthode de Fischer assistée par micro-ondes
  • comme agent d'activation d'acides pour la synthèse directe d'azides d'acide à partir d'acides carboxyliques
  • pour la synthèse monotope de coumarines
  • pour la synthèse assistée par micro-ondes de quinolones carbocycliques et hétérocycliques condensées
  • pour la synthèse monotope de 1,2,4-oxadiazoles, de 1,3,4-oxadiazoles et de 1,3,4-thiadiazoles à partir d'acides carboxyliques
  • pour l'activation du groupement carboxyle dans l'hydroxyamidation et le couplage peptidique ainsi que dans la transformation monotope d'acides carboxyliques en acides hydroxamiques
L'anhydride propylphosphonique (T3P) peut être utilisé pour les besoins suivants :
  • comme réactif de couplage acide-amine pour la synthèse de 3-(trifluorométhyl)-1H-pyrazole-5-carboxamides, qui sont de puissants activateurs de la pyruvate kinase M2 (PKM2)
  • dans la synthèse de benzofuranes substitués servant de puissants inhibiteurs de l'ADN gyrase B de Mycobacterium tuberculosis
  • comme catalyseur dans la synthèse de benzothiazoles, de benzoxazoles et de benzimidazoles sous irradiation par micro-ondes
  • comme catalyseur dans la transformation de cétoximes en amides et d'aldoximes en nitriles par réarrangement de Beckmann
  • comme réactif dans la transformation monotope d'aldéhydes aromatiques, hétéroaromatiques et aliphatiques en nitriles
Informations légales
T3P is a registered trademark of Archimica GmbH
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles
An efficient one-pot synthesis of coumarins mediated by propylphosphonic anhydride (T3P) via the Perkin condensation.
Augustine JK, et al.
Tetrahedron Letters, 55(33), 4422-4425 (2012)
Ech-Chahad, A. et al.
Tetrahedron Letters, 46(31), 5113-5113 (2005)
Michael G Apps et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (87)(87), doi:10-doi:10 (2014-06-05)
Amide coupling reactions can be used to synthesize bispyridine-based ligands for use as bridging linkers in multinuclear platinum anticancer drugs. Isonicotinic acid, or its derivatives, are coupled to variable length diaminoalkane chains under an inert atmosphere in anhydrous DMF or
Efficient propylphosphonic anhydride (T3P) mediated synthesis of benzothiazoles, benzoxazoles and benzimidazoles
Wen X, et al.
Tetrahedron Letters, 53(19), 2440-2443 (2012)
An efficient catalytic method for the Friedlander annulation mediated by peptide coupling agent propylphosphonic anhydride (T3P?).
Augustine JK, et al.
Tetrahedron Letters, 52(50), 6814-6818 (2011)