Key Documents
697141
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-methylpyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
102-107 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccncc1N
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-2-3-8-4-6(5)7/h2-4H,7H2,1H3
Clé InChI
IBKMZYWDWWIWEL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable