Merck
Toutes les photos(5)
Documents
156159
Sigma-Aldrich
Cyanoborohydrure de sodium
reagent grade, 95%
Synonyme(s) :
Cyanotrihydruroborate de sodium
About This Item
Formule linéaire :
NaBH3CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
62.84
Numéro Beilstein :
4152656
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352306
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Pf
>242 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Na+].[BH3-]C#N
InChI
1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1
Clé InChI
CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le cyanoborohydrure de sodium, aussi appelé cyanotrihydridoborate de sodium, est un agent réducteur doux stable en conditions acides. Il est couramment utilisé dans la réduction sélective des aldéhydes et des cétones aryliques.
Application
Le cyanoborohydrure de sodium est utilisé comme réactif : 
  • pour convertir une surface de Si3N4 dotée de fonctions amine en une surface réactive avec des groupements aldéhyde.
  • pour coupler des sondes oligonucléotidiques modifiées par des groupements amine.
  • dans la synthèse d'un nouveau complexe de dilanthane(III) à pont phénolate pouvant servir de modèle pour les métalloprotéines.
  • dans l'amination réductrice des aldéhydes et des cétones ainsi que dans l'alkylation réductrice des amines.
Réactif utilisable dans les réductions sélectives.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Tetrahedron Letters, 35, 2775-2775 (1994)
Synthetic Communications, 24, 701-701 (1994)
Immobilization of oligonucleotide probes on Si3N4 surface and its application to genetic field effect transistor
Toshiya S, et al.
Materials Science and Engineering, C, 24, 827-832 (2004)
Aldrichimica Acta, 8, 3-10 (1975)
Reductive deoxygenation of aryl aldehydes and ketones and benzylic, allylic, and tertiary alcohols by zinc iodide-sodium cyanoborohydride
CK L, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 3038-3043 (1986)
Articles
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.
Protocoles
A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.