Principaux documents
262021
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylsilyl bis(trifluoromethanesulfonate)
97%
Synonyme(s) :
DTBS ditriflate, Di-tert-butylsilyl ditriflate, Trifluoromethanesulfonic acid di-tert-butylsilylene ester
About This Item
Formule linéaire :
(CF3SO3)2Si[C(CH3)3]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
440.45
Beilstein:
3569211
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.398 (lit.)
pb
73-75 °C/0.35 mmHg (lit.)
Densité
1.352 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
triflate
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)C(C)(C)C
InChI
1S/C10H18F6O6S2Si/c1-7(2,3)25(8(4,5)6,21-23(17,18)9(11,12)13)22-24(19,20)10(14,15)16/h1-6H3
Clé InChI
HUHKPYLEVGCJTG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Di-tert-butylsilyl bis(trifluoromethanesulfonate), also known as di-tert-butylsilyl ditriflate, that easily reacts with hydroxylic solvents. It is commonly used as a protecting group for diols in oligonucleotide synthesis.[1]
Application
Di-tert-butylsilyl bis(trifluoromethanesulfonate) is used:
  • As a Boekelheide promoter to synthesize pyrrolidines and piperidines via intramolecular cyclization.[2]
  • As a protecting group reagent for 1,3-diols used recently in a synthesis of N-homoceramides.[3]
  • For selective α-galactosylation in the synthesis of α-galactosyl ceramides.[4]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 618, 144-144 (1992)
Chemische Berichte, 125, 47-47 (1992)
Tetrahedron Letters, 23, 4871-4871 (1982)
Di-t-butylsilyl Bis (trifluoromethanesulfonate
Snorri ST,et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, 1-7 (2001)
Synlett, 2379-2379 (2006)