10445
Anisaldehyde dimethyl acetal
≥98.5% (GC)
Synonyme(s) :
4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal, α,α,4-Trimethoxytoluene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.505
pb
85-87 °C/0.1 mmHg (lit.)
Solubilité
H2O: soluble
alcohol: soluble
Densité
1.07 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acetal
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(OC)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H14O3/c1-11-9-6-4-8(5-7-9)10(12-2)13-3/h4-7,10H,1-3H3
Clé InChI
NNHYAHOTXLASEA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
237.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
114.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves