Key Documents
21360
Sigma-Aldrich
(+)-Camphor-10-sulfonic acid
purum, ≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
(+)-β-Camphorsulfonic acid, (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.30
Numéro Beilstein :
2809675
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
purum
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (T)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +21.5±1°, c = 10% in H2O
Pf
~200 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12CC[C@@](CS(O)(=O)=O)(C(=O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
Clé InChI
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N
Application
(+)-Camphor-10-sulfonic acid may be used as a starting material to synthesize 10-iodocamphor. (±)-S-methyl-S-phenylsulfoximine can be resolved using it as a chiral resolving agent to form the (-)-form in high enantiomeric purity. Polyaniline (PAni) doped with (+)-camphor-10-sulfonic acid forms electrically conductive polymer nanofibers, which are excellent ammonia gas sensors.
Autres remarques
Réactif utilisé pour la résolution des bases; utilisé comme additif dans les phases mobiles pour les séparations en LC; réactif utilisé pour les transformations asymétriques induites par cristallisation
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
A. Lore et al.
Journal of Liquid Chromatography, 14, 2065-2065 (1991)
P.J. Reider et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 955-955 (1987)
T. Shiraiwa et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 64, 3729-3729 (1991)
Electrospun polyaniline fibers as highly sensitive room temperature chemiresistive sensors for ammonia and nitrogen dioxide gases.
Zhang Y, et al.
Advances in Functional Materials, 24(25), 4005-4014 (2014)
C Pettersson et al.
Journal of chromatography, 204, 179-183 (1981-01-16)
A high-performance liquid chromatographic method for the separation of optical isomers (enantiomers) of amines is described. It is based on ion-pair chromatography with a chiral counter ion in a system with an organic mobile phase and an adsorbing stationary phase.