A propos de cet article
Formule linéaire :
HOCH2C(CH2Br)2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.94
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
221-967-7
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidervapor pressure
10 mmHg ( 178 °C)
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
112-114 °C (lit.)
SMILES string
OCC(CO)(CBr)CBr
InChI
1S/C5H10Br2O2/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h8-9H,1-4H2
InChI key
CHUGKEQJSLOLHL-UHFFFAOYSA-N
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Carc. 1B - Muta. 1B
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges