Key Documents
C2107
Sigma-Aldrich
Acide (1S)-(+)-10-camphosulfonique
99%
Synonyme(s) :
Acide (+)-campho-10-sulfonique (β), Acide (1S)-campho-10-sulfonique
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.30
Numéro Beilstein :
2809675
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
crystals
Activité optique
[α]20/D +19.9°, c = 2 in H2O
Pf
196-200 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
Clé InChI
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N
Application
L'acide (1S)-(+)-10-camphosulfonique peut être utilisé comme matière de départ pour la synthèse du 10-iodocamphre. Il peut également servir de dopant pour induire une chiralité dans la bande de conduction de la polyaniline. Il peut en outre être utilisé comme agent de séparation chirale pour séparer la (±)-S-méthyl-S-phénylsulfoximine et obtenir la forme (-) avec une grande pureté énantiomérique.
Utilisé comme agent de séparation et comme catalyseur pour les dipeptides de couplage.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Large induced optical activity in the conduction band of polyaniline doped with (1S)-(+)-10-camphorsulfonic acid.
Havinga EE, et al.
Synt. Metals, 66(1), 93-97 (1994)
Helvetica Chimica Acta, 69, 1153-1153 (1986)
Heterocycles, 31, 353-353 (1990)
An efficient resolution of (?)-S-methyl-S-phenylsulfoximine with (+)-10-camphorsulfonic acid by the method of half-quantities.
Brandt J and Gais HJ.
Tetrahedron Asymmetry, 8(6), 909-912 (1997)
Norma J Greenfield
Nature protocols, 1(6), 2876-2890 (2007-04-05)
Circular dichroism (CD) is an excellent tool for rapid determination of the secondary structure and folding properties of proteins that have been obtained using recombinant techniques or purified from tissues. The most widely used applications of protein CD are to