Sigma-Aldrich
Sodium Dodecyl Sulfate, BioReagent, suitable for electrophoresis, for molecular biology, ≥98.5% (GC)
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Saccharose, for molecular biology, ≥99.5% (GC)
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Saccharose, ≥99.5% (GC)
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Sodium Dodecyl Sulfate, ≥99.0% (GC), dust-free pellets
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Saccharose, ≥99.5% (GC), BioXtra
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Saccharose, BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (HPLC)
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Sodium Dodecyl Sulfate solution, BioUltra, for molecular biology, 10% in H2O
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme USP
Saccharose, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Sodium Dodecyl Sulfate solution, BioUltra, for molecular biology, 20% in H2O
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Acide éthylènediaminetétraacétique solution, 0.02% in DPBS (0.5 mM), sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Saccharose, ≥99.5% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Sodium Dodecyl Sulfate, BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (GC)
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Saccharose, ≥99.5% (GC)
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, 99.995% trace metals basis
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Saccharose, ≥99.5% (GC), Grade II, suitable for plant cell culture
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Supelco
Sodium Dodecyl Sulfate, dust-free pellets, suitable for electrophoresis, for molecular biology, ≥99.0% (GC)
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Sodium Dodecyl Sulfate, ≥98.0% (GC)
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Saccharose, Grade I, ≥99% (GC), suitable for plant cell culture
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Sodium Dodecyl Sulfate, ACS reagent, ≥99.0%
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, ACS reagent, 99.4-100.6%, powder
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Saccharose, meets USP testing specifications
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Sodium Dodecyl Sulfate, ReagentPlus®, ≥98.5% (GC)
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Sodium Dodecyl Sulfate, tested according to NF, mixture of sodium alkyl sulfates consisting mainly of sodium dodecyl sulfate
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, anhydrous, BioUltra, ≥99% (titration)
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Acide éthylènediaminetétraacétique disodium salt solution, BioUltra, for molecular biology, pH 8.0, ~0.5 M in H2O
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Supelco
Saccharose, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Hematoxylin, certified by the Biological Stain Commission
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme Sigma-Aldrich
Sodium Dodecyl Sulfate, BioXtra, ≥99.0% (GC)
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme