Documents
84097
Sigma-Aldrich
Saccharose
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sucre
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.30
Numéro Beilstein :
90825
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Qualité
for molecular biology
Gamme de produits
BioUltra
Pureté
≥99.5% (HPLC)
Forme
crystals
Activité optique
[α]20/D +66.5±1°, c = 26% in H2O
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Résidus de calcination
≤0.01% (as SO4)
Perte
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
Couleur
white
pH
5.0-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
Pf
185-187 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.12
λ: 280 nm Amax: 0.10
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Clé InChI
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Application
Le sucrose est un disaccharide nutritionnel (composé de glucose et de fructose) couramment utilisé. Le sucrose est utilisé en biologie moléculaire pour la préparation de gradients de densité.
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de monosaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Centrifugation isopycnique dans un gradient de densité discontinu au sucrose, par exemple pour l′isolement d′ARNm à partir de polysomes liés à une membrane.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Isolation of messenger RNA from membrane-bound polysomes.
B M Mechler
Methods in enzymology, 152, 241-248 (1987-01-01)
Julia B Cordero et al.
The EMBO journal, 33(13), 1474-1491 (2014-05-03)
The non-receptor tyrosine kinase c-Src, hereafter referred to as Src, is overexpressed or activated in multiple human malignancies. There has been much speculation about the functional role of Src in colorectal cancer (CRC), with Src amplification and potential activating mutations
Yuki Tamura et al.
The Journal of physiology, 593(12), 2707-2720 (2015-04-23)
Traumatic nerve injury or nerve disease leads to denervation and severe muscle atrophy. Recent evidence shows that mitochondrial loss could be a key mediator of skeletal muscle atrophy. Here, we show that daily heat stress treatment rescues denervation-induced loss of
Denise Harrison et al.
Pediatrics, 130(5), 918-925 (2012-10-10)
The use of oral sucrose has been the most extensively studied pain intervention in newborn care to date. More than 150 published studies relating to sweet-taste-induced calming and analgesia in human infants have been identified, of which 100 (65%) include
Rafaela Ribeiro Reis et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 221-222, 59-68 (2014-03-25)
Drought is one of the most challenging agricultural issues limiting sustainable sugarcane production and, in some cases, yield losses caused by drought are nearly 50%. DREB proteins play vital regulatory roles in abiotic stress responses in plants. The transcription factor