Documents
S7903
Sigma-Aldrich
Saccharose
≥99.5% (GC), BioXtra
Synonyme(s) :
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sucre
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.30
Numéro Beilstein :
90825
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
sugar cane
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
crystals
Activité optique
[α]20/D +66.5±1°, c = 10 in H2O(lit.)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
Insoluble matter, passes filter test
Résidus de calcination
≤0.01% (as SO4)
Perte
≤0.2% loss on drying, HV, 18 - 26°C
Couleur
white
pH
5.5-7.5 (20 °C, 1 M in H2O)
Pf
185-187 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.07 at 280 in H2O at 1 M
≤0.09 at 260 in H2O at 1 M
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Clé InChI
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Application
Le saccharose peut servir à préparer des gradients de densité pour la séparation des cellules/organites. L'indice de réfraction d'une solution est directement lié à sa densité. Le saccharose peut également être utilisé comme supplément pour milieux de culture de bactéries, d'insectes et de plantes, ainsi que dans différents dosages enzymatiques.
Notes préparatoires
Les solutions peuvent être autoclavées pendant 15 à 20 minutes à 121 °C maximum. Cela entraîne une hydrolyse partielle du saccharose en glucose et en fructose en fonction, notamment, de la rapidité avec laquelle l'autoclave atteint la température et la pression requises. Bien veiller à ne pas faire caraméliser les solutions.
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de disaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Dawson, R.M.C., et al.
Data for Biochemical Research, 545-546 (1986)
Rickwood, D., ed.
Centrifugation - a practical approach, Appendix IV-Appendix IV (1984)
Lara Hassan et al.
mBio, 10(4) (2019-07-04)
It is essential for microbes to acquire information about their environment. Fungi use soluble degradation products of plant cell wall components to understand the substrate composition they grow on. Individual perception pathways have been well described. However, the interconnections between
Julia B Cordero et al.
The EMBO journal, 33(13), 1474-1491 (2014-05-03)
The non-receptor tyrosine kinase c-Src, hereafter referred to as Src, is overexpressed or activated in multiple human malignancies. There has been much speculation about the functional role of Src in colorectal cancer (CRC), with Src amplification and potential activating mutations
Denise Harrison et al.
Pediatrics, 130(5), 918-925 (2012-10-10)
The use of oral sucrose has been the most extensively studied pain intervention in newborn care to date. More than 150 published studies relating to sweet-taste-induced calming and analgesia in human infants have been identified, of which 100 (65%) include
Protocoles
Enzymatic Assay of Invertase