Principaux documents
71725
Sigma-Aldrich
Dodécylsulfate de sodium
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Dodécyl sulfate sodium salt, Dodécylsulfate de sodium, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate
50 G
130,00 $
100 G
215,00 $
500 G
838,00 $
130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
130,00 $
100 G
215,00 $
500 G
838,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11OSO3Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.38
Beilstein:
3599286
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
eCl@ss :
39093306
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
Molecular Biology
for molecular biology
Description
anionic
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
powder
Poids mol.
micellar avg mol wt 18,000
Nombre d'agrégation
62
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Perte
≤3% loss on drying, 20 °C (HV)
CMC
7-10 mM (20-25°C)
Pf
204-207 °C (lit.)
Température de transition
cloud point >100 °C
Solubilité
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Densité
0.455 g/cm3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤1 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES 
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
λ
0.1 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.02
HLB
40
Adéquation
suitable for electrophoresis
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Clé InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Le dodécylsulfate de sodium (SDS), aussi connu sous le nom de laurylsulfate de sodium, est un tensioactif anionique polyvalent aux vastes applications en biologie moléculaire, en biochimie et dans différentes industries. Sa nature amphiphile, caractérisée par une queue d'hydrocarbure hydrophobe et une tête sulfatée hydrophile, en fait un détergent efficace, capable de solubiliser et de dénaturer les protéines, les lipides et d'autres molécules hydrophobes.
En biochimie des protéines, le SDS a un rôle déterminant dans l'extraction des protéines et l'électrophorèse SDS-PAGE (électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de dodécylsulfate de sodium). Sa capacité à dénaturer les protéines en perturbant leurs structures secondaires et tertiaires assure leur migration uniforme durant l'électrophorèse sur gel, et permet ainsi de séparer et d'analyser les protéines en fonction de leur masse moléculaire. Cette technique est devenue un outil indispensable pour identifier et caractériser les protéines présentes dans les échantillons biologiques.
Outre son rôle dans l'analyse des protéines, le SDS est également utile dans l'extraction des acides nucléiques et différentes techniques d'hybridation. Ses propriétés détergentes aident à lyser les cellules et à libérer les acides nucléiques, ce qui facilite la purification et l'analyse qui s'ensuivent. Le SDS est aussi employé dans des techniques d'hybridation pour faciliter l'hybridation des brins d'acides nucléiques complémentaires, ce qui permet de détecter et d'analyser certaines séquences d'ADN et d'ARN particulières.
Application
Détergent anionique
Le dodécylsulfate de sodium a été utilisé :
  • comme tensioactif non ionique dans une suspension de particules de polystyrène (PS) pour des expériences basées sur des tensioactifs.
  • dans une solution saline tamponnée au phosphate comme constituant d'un tampon de lyse pour homogénéiser du tissu de myomètre et de léiomyome.
  • comme constituant d'un tampon de lyse pour dissoudre des formazans.
  • comme constituant d'un tampon d'extraction nucléaire à forte teneur en sels.
Actions biochimiques/physiologiques
Le dodécylsulfate de sodium (SDS) est un important détergent dans le domaine de la biologie structurale et les études de repliement et de dépliement des protéines. Les groupements sulfate et les chaînes alkyle du SDS peuvent se lier fortement aux résidus de charge positive et aux résidus hydrophobes des protéines. Le SDS induit la formation d'hélices α dans la structure des protéines. À forte concentration, le SDS stimule le dépliement coopératif de diverses protéines telles que l'albumine de sérum bovin (BSA), le lysozyme de blanc d'œuf de poule, l'α-lactalbumine et la β-lactoglobuline.
Caractéristiques et avantages
  • Produit pouvant être utilisé dans la recherche en biologie moléculaire et en biochimie.
  • Qualité BioUltra pour vos applications sensibles.
  • Produit exempt de DNases, RNases, NICKases et protéases.
  • Produit testé pour garantir l'absence de traces d'anions et de cations.
  • Faible niveau de contamination par les métaux lourds, confirmé par des tests et garantissant la compatibilité du produit avec diverses applications.
  • Subit une hydrolyse à haute température, particulièrement en milieu acide.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
338.0 °F
Point d'éclair (°C)
170 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Characterization of in vitro translation products.
R Jagus
Methods in enzymology, 152, 296-304 (1987-01-01)
Shane Stegeman et al.
Endocrine-related cancer, 22(2), 265-276 (2015-02-12)
The oncogene MDM4, also known as MDMX or HDMX, contributes to cancer susceptibility and progression through its capacity to negatively regulate a range of genes with tumour-suppressive functions. As part of a recent genome-wide association study it was determined that
Kazuya Ishikawa et al.
Nature communications, 5, 5430-5430 (2014-11-13)
Pathogen effector proteins are delivered to host cells to suppress plant immunity. However, the mechanisms by which effector proteins function are largely unknown. Here we show that expression of XopP(Xoo), an effector of rice pathogen Xanthomonas oryzae pv. oryzae, in
Hannah M Kaneb et al.
Human molecular genetics, 24(5), 1363-1373 (2014-10-26)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a fatal neurodegenerative disorder characterized by the selective death of motor neurons. Causative mutations in the global RNA-processing proteins TDP-43 and FUS among others, as well as their aggregation in ALS patients, have identified defects
S Bavamian et al.
Molecular psychiatry, 20(5), 573-584 (2015-01-28)
Bipolar disorder (BD) is a heritable neuropsychiatric disorder with largely unknown pathogenesis. Given their prominent role in brain function and disease, we hypothesized that microRNAs (miRNAs) might be of importance for BD. Here we show that levels of miR-34a, which
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf