Documents
1623637
USP
Saccharose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sucre
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.30
Numéro Beilstein :
90825
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sucrose
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
185-187 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Clé InChI
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Description générale
Le saccharose est un sucre dérivé entre autres de Saccharum officinarum Linné (famille des Gramineae) et de Beta vulgaris Linné (famille des Chenopodiaceae). Il ne contient aucune substance ajoutée.
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d'information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l'autorité de pharmacopée compétente. Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l'aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Application
Étalon de référence de l'USP du saccharose destiné à certains essais et tests de qualité spécifiés. Produit également utilisé pour préparer des solutions d'étalonnage et de test de conformité de système pour le dosage et l'analyse d'impuretés conformément aux monographies de la Pharmacopée américaine (USP) ci-dessous.
Produit aussi destiné à être utilisé avec les monographies de l'USP suivantes :
  • Stéarate de saccharose
  • Palmitate de saccharose
  • Perles de sucre
  • Sucre compressible
  • Sucre glace
  • Préparation injectable de fer avec saccharose
  • Sucre compressible
  • Sucre inverti
Remarque sur l'analyse
Ces produits sont réservés aux fins de test et d′essai. Ils ne sont pas destinés à être administrés chez l′homme ou l′animal et ne peuvent être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir des maladies, quelle que soit leur nature.  ​
Autres remarques
Des restrictions peuvent s′appliquer à la vente de ce produit.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4
Sucrose Stearate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 35(2), 6079-6079 (2013)
Sucrose Palmitate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 35(2), 6078-6078 (2020)
Sugar Spheres
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 47(6), 6083-6083 (2018)
Compressible Sugar
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(6), 6081-6081 (2020)
Confectioner's Sugar
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(6), 6082-6082 (2018)