S5390
Saccharose
Grade I, ≥99% (GC), suitable for plant cell culture
Synonyme(s) :
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sucre
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
sugar cane
Niveau de qualité
Type
Grade I
Essai
≥99% (GC)
Forme
crystals
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Impuretés
≤5 ppm heavy metals (as lead)
Couleur
white
Plage de pH utile
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
Pf
185-187 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 0.5 g/mL
Application(s)
agriculture
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Clé InChI
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable