Documents
1.16883
Millipore
Fractogel® EMD DEAE (M)
Synonyme(s) :
Fractogel® EMD DEAE (M)
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Niveau de qualité
ligand
diethylaminoethyl
Description
weak anion exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
Stérilité
sterile (Caustic Stable)
Gamme de produits
Fractogel®
Forme
resin
Paramètres
170 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Groupe de la matrice active
methacrylate
Taille moyenne des particules
40-90 μm
Capacité
100 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
Température de transition
flash point 35 °C (calculated)
Densité
1.430 g/cm3
Masse volumique apparente
1000 kg/m3
Application(s)
gene therapy
mAb
vaccine development
Technique de séparation
weak anion exchange
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Résine Fractogel® échangeuse d'anions faible, dotée de la technologie des tentacules, utilisée pour la purification de protéines et de peptides acides et neutres provenant de diverses sources, la purification de l'ADNp, l'élimination de l'ADN, de l'ARN et des endotoxines, la purification des gros virus, la purification des vaccins, le fractionnement du sang et bien plus encore
Caractéristiques et avantages
La résine Fractogel® EMD DEAE (M) permet :
  • une excellente liaison aux gros virus et à l'ADN plasmidique
  • une liaison homogène avec un niveau élevé de sélectivité et de pureté
  • des volumes d'élution plus faibles pour les niveaux de pureté les plus élevés
  • une compatibilité avec une solution de stockage aqueuse d'alcool benzylique à 2,5 % (v/v) contenant 150 mM de NaCl
En raison du comportement de titrage, la capacité d'échange d'ions peut être utilisée à un pH compris entre 2 et 9,5. La séparation des protéines repose sur des interactions électrostatiques réversibles entre les régions chargées négativement de la surface des protéines et le support. La résine Fractogel® EMD TMAE permet une rétention efficace des protéines lorsque le pH du tampon est supérieur d'environ 1 unité à leur point isoélectrique (pl).
La force de la liaison dépend des éléments suivants :
  • le système tampon
  • la valeur du pH du tampon qui détermine la charge de surface de la protéine
  • le degré d'ionisation des groupes fonctionnels de l'échangeur
  • la concentration des contre-ions
  • la densité de charge sur le support (capacité de liaison des protéines)
Conditionnement
  • 1.16883.0100 : Résine Fractogel® EMD DEAE (M), 100 ml
  • 1.16883.0010 : Résine Fractogel® EMD DEAE (M), 10 ml
  • 1.16883.0500 : Résine Fractogel® EMD DEAE (M), 500 ml
  • 1.16883.5000 : Résine Fractogel® EMD DEAE (M), 5 l
Flacon en plastique
Remarque sur l'analyse
Apparence : suspension trouble, laiteuse, exempte d'impuretés (corps étrangers)
Examen au microscope : particules sphériques uniformes, absence d'agrégats, absence de fines
Taux d'extractibles (eau) : ≤ 0,03 %
Cérium : ≤ 1 µg/g
Perte de charge (colonne : DI=1,6 cm, L=10 cm à 5 ml/min) : ≤ 1 bar
Taille de particules (d10) : 37 à 45 µm
Taille de particules (d50) : 48 à 60 µm
Taille de particules (d90) : 63 à 77 µm
Unités formant colonie (DGAT + DMLT) : ≤ 100 UFC/ml
Endotoxines : ≤ 1,00 EU/ml
Capacité d'adsorption protéique (sérum albumine bovine) : 80 à 120 mg/ml
Contrôle fonctionnel (b:a) : ≤ 0,25
Contrôle fonctionnel : séparation de la conalbumine et de la sérum albumine humaine
Informations légales
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F
Point d'éclair (°C)
35 °C
Articles
See case study examples of how to optimize chromatographic purification of plasmid DNA for Biopharmaceutical Applications.
Influenza vaccines are commonly made using egg-based and cell-based manufacturing strategies. Find step-by-step information on the manufacturing process for each method.
A custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
Learn more one the attenuated viral vaccines manufacturing process: cell culture, clarification, nuclease treatment, chromatography, and sterile filtration.
Afficher tout
Contenu apparenté
A templated process produces live vector vaccines. Challenges: yield loss, filtration, aggregation, scaling. Collaboration overcomes manufacturing hurdles.
Il est possible d'utiliser un procédé de production relativement standardisé pour fabriquer les vaccins à base de vecteurs vivants. Toutefois, cette façon de procéder ne va pas sans difficultés : perte de rendement en raison de la filtration stérilisante, agrégation des vecteurs ou mise à l'échelle des cultures de cellules adhérentes sont des exemples des problèmes rencontrés. Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur cette technologie, et comment l'expertise, renforcée par la collaboration, peut venir à bout des difficultés liées la fabrication de ces produits.
La fabrication de vaccins viraux est complexe, et il n'existe aucune approche standardisée pour y parvenir. Chaque procédé doit être adapté à la forme, à la taille, à la nature, au comportement physico-chimique, à la stabilité et à la spécificité en termes d'hôte du virus. Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur cette technologie, et comment l'expertise, renforcée par la collaboration, peut venir à bout des difficultés liées la fabrication de ces produits.
Tailored viral vaccine manufacturing addresses virus-specific challenges through collaboration.
Afficher tout