1.16887
Fractogel® EMD TMAE (S)
Synonyme(s) :
Biochromatography, Fractogel® Ion exchangers, Ion exchanger for LC (Fractogel® TSK/EMD), Fractogel® EMD TMAE (S)
157,00 $
About This Item
157,00 $
Produits recommandés
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Niveau de qualité
Description
strong anion exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (20-40 µm)
Stérilité
sterile (Caustic Stable)
Gamme de produits
Fractogel®
Forme
resin
Paramètres
8 bar max. pressure
80 cm/hr flow rate
Groupe de la matrice active
methacrylate
Capacité
100 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
Température de transition
flash point 35 °C (calculated)
Densité
1.430 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1000 kg/m3
Application(s)
gene therapy
recombinant protein
vaccine development
Technique de séparation
anion exchange
strong anion exchange
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Caractéristiques et avantages
High protein loading conditions resulting in good selectivity and resolution with the tentacle technology
- Excellent binding to large viruses at increased loading
- Homogenous binding with high selectivity and purity
- Reduce operating costs and resin replacement with enduring durability - allowing for multiple cycles of column regeneration and sanitization
- Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Conditionnement
- 1.16887.0100: Fractogel® EMD TMAE (S) Resin 100ml
- 1.16887.0010: Fractogel® EMD TMAE (S) Resin 10ml
- 1.16887.0500: Fractogel® EMD TMAE (S) Resin 500ml
- 1.16887.5000: Fractogel® EMD TMAE (S) Resin 5L
Remarque sur l'analyse
Microscopic evaluation: Uniform spherical particles, no agglomerates, no fines
Extractable matter (water): ≤ 0.03 %
Ce content: ≤ 1 µg/g
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 5.0 bar
Particle size (d10): 20 - 28 µm
Particle size (d50): 24 - 34 µm
Particle size (d90): 28 - 38 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Protein binding capacity (bovine serum albumin): 80 - 120 mg/ml
Functional test (b:a): ≤ 0.1
Functional Test: Seperation of conalbumin and human serum albumin
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F
Point d'éclair (°C)
35 °C
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Explore strategies for separating empty and filled capsids in viral vector production. Learn about upstream strategies and how trends in AAV capsid design impact purification.