Principaux documents
1.16884
Millipore
Fractogel® EMD DMAE (M)
Synonyme(s) :
Fractogel® EMD DMAE (M)
10 ML
124,00 $
100 ML
935,00 $
500 ML
3 273,00 $
5 L
Demander
124,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 ML
124,00 $
100 ML
935,00 $
500 ML
3 273,00 $
5 L
Demander
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
124,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
ligand
diethylaminoethyl
Description
weak anion exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
Stérilité
sterile (Caustic Stable)
Gamme de produits
Fractogel®
Forme
resin
Paramètres
170 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Groupe de la matrice active
methacrylate
Taille moyenne des particules
40-90 μm
Capacité
100 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
Température de transition
flash point 35 °C (calculated)
Densité
1.430 g/cm3
Masse volumique apparente
1000 kg/m3
Application(s)
gene therapy
recombinant protein
vaccine development
Technique de séparation
weak anion exchange
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Résine Fractogel® échangeuse d'anions faible, dotée de la technologie des tentacules, utilisée pour la purification de protéines et de peptides acides et neutres provenant de diverses sources, la purification de l'ADNp, l'élimination de l'ADN, de l'ARN et des endotoxines, la purification des gros virus, la purification des vaccins, le fractionnement du sang et bien plus encore
Caractéristiques et avantages
La résine Fractogel® EMD DMAE (M) permet :
  • une excellente liaison aux gros virus et à l'ADN plasmidique
  • une liaison homogène avec un niveau élevé de sélectivité et de pureté
  • des volumes d'élution plus faibles pour les niveaux de pureté les plus élevés
  • une compatibilité avec une solution de stockage aqueuse d'alcool benzylique à 2,5 % (v/v) contenant 150 mM de NaCl
En raison du comportement de titrage, la capacité d'échange d'ions peut être utilisée à un pH compris entre 2 et 9,5. La séparation des protéines repose sur des interactions électrostatiques réversibles entre les régions chargées négativement de la surface des protéines et le support. La résine Fractogel® EMD TMAE permet une rétention efficace des protéines lorsque le pH du tampon est supérieur d'environ 1 unité à leur point isoélectrique (pl).
La force de la liaison dépend des éléments suivants :
  • le système tampon
  • la valeur du pH du tampon qui détermine la charge de surface de la protéine
  • le degré d'ionisation des groupes fonctionnels de l'échangeur
  • la concentration des contre-ions
  • la densité de charge sur le support (capacité de liaison des protéines)
Conditionnement
  • 1.16884.0100 : Résine Fractogel® EMD DMAE (M), 100 ml
  • 1.16884.0010 : Résine Fractogel® EMD DMAE (M), 10 ml
  • 1.16884.0500 : Résine Fractogel® EMD DMAE (M), 500 ml
  • 1.16884.5000 : Résine Fractogel® EMD DMAE (M), 5 l
Flacon en plastique
Remarque sur l'analyse
Apparence : suspension trouble et laiteuse exempte d'impuretés (corps étrangers)
Examen au microscope : particules sphériques uniformes, absence d'agrégats, absence de fines
Taux d'extractibles (eau) : ≤ 0,03 %
Cérium : ≤ 1 µg/g
Perte de charge (colonne : DI=1,6 cm, L=10 cm à 5 ml/min) : ≤ 1,0 bar
Taille de particules (d10) : 37 à 45 µm
Taille de particules (d50) : 48 à 60 µm
Taille de particules (d90) : 63 à 77 µm
Unités formant colonie (DGAT + DMLT) : ≤ 100 UFC/ml
Endotoxines : ≤ 1,00 EU/ml
Capacité d'adsorption protéique (sérum albumine bovine) : 80 à 120 mg/ml
Contrôle fonctionnel (b:a) : ≤ 0,25
Contrôle fonctionnel : séparation de la conalbumine et de la sérum albumine humaine
Informations légales
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F
Point d'éclair (°C)
35 °C
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
See case study examples of how to optimize chromatographic purification of plasmid DNA for Biopharmaceutical Applications.
A custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
Influenza vaccines are commonly made using egg-based and cell-based manufacturing strategies. Find step-by-step information on the manufacturing process for each method.
Learn more one the attenuated viral vaccines manufacturing process: cell culture, clarification, nuclease treatment, chromatography, and sterile filtration.
Afficher tout
Contenu apparenté
Il est possible d'utiliser un procédé de production relativement standardisé pour fabriquer les vaccins à base de vecteurs vivants. Toutefois, cette façon de procéder ne va pas sans difficultés : perte de rendement en raison de la filtration stérilisante, agrégation des vecteurs ou mise à l'échelle des cultures de cellules adhérentes sont des exemples des problèmes rencontrés. Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur cette technologie, et comment l'expertise, renforcée par la collaboration, peut venir à bout des difficultés liées la fabrication de ces produits.
La fabrication de vaccins viraux est complexe, et il n'existe aucune approche standardisée pour y parvenir. Chaque procédé doit être adapté à la forme, à la taille, à la nature, au comportement physico-chimique, à la stabilité et à la spécificité en termes d'hôte du virus. Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur cette technologie, et comment l'expertise, renforcée par la collaboration, peut venir à bout des difficultés liées la fabrication de ces produits.
This technical article breaks down the adenovirus vaccine manufacturing process and provides a case study on developing an accelerated and cost-effective single-use adenoviral vector vaccine.