1395204
USP
m-crésol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
m-Cresol, 1-Hydroxy-3-methylbenzene, 3-Hydroxytoluene, 3-Methylphenol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
3.72 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Famille d'API
amylmetacresol
Température d'inflammation spontanée
1036 °F
Limite d'explosivité
1.06-1.35 %, 150 °F
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.541 (lit.)
Point d'ébullition
203 °C (lit.)
Pf
8-10 °C (lit.)
Densité
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
Clé InChI
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also used to prepare the standard solution in the assay and organic impurity analysis using gas chromatography-flame ionization detector (GC-FID) according to the United States Pharmacopeia (USP) monograph.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup