Documents
707457
Sigma-Aldrich
Benzyl chloroformate-(carbonyl-13C)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
Carbobenzoxy chloride-(carbonyl-13C)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C713CH7ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
103 °C/20 mmHg
Densité
1.202 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl[13C](=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i8+1
Clé InChI
HSDAJNMJOMSNEV-VJJZLTLGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
197.6 °F
Point d'éclair (°C)
92 °C