Documents
1.10020
Supelco
Nitrate Test Strips, colorimetric
greener alternative
10-500 mg/L (NO₃⁻), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Synonyme(s) :
Bandelettes réactives chimiques pour mesurer les nitrates
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
product name
Test des nitrates, colorimetric, 10-500 mg/L (NO3-), for use with MQuant® StripScan App
Description
semi-quantitative
Niveau de qualité
Gamme de produits
MQuant®
Analyte(s) spécifique(s)
nitrate
Capacité de réaction
reaction type: Griess reaction
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Plage de mesure
10-500 mg/L (NO3-)
Compatibilité
for use with MQuant® StripScan App
Méthode de détection
colorimetric
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Méthode : colorimétrique, sur bandelettes, échelle : 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l (NO3-), MQuant®
Les bandelettes de test des nitrates Reflectoquant® permettent de surveiller la qualité de l'eau rapidement et sans effort, qu'il s'agisse d'eau potable, d'eaux industrielles, d'eaux usées ou de l'eau des aquariums, où les paramètres peuvent rapidement franchir les valeurs limites. Elles peuvent également servir à déterminer le taux de nitrates dans les aliments, par exemple la pomme de terre. Sur la bandelette, les ions nitrate sont réduits en ions nitrite par un agent réducteur qui forme à son tour un colorant rouge-violet. La concentration en nitrates est mesurée de manière semi-quantitative en comparant visuellement la zone réactionnelle de la bandelette aux nuances de l'échelle colorimétrique. Chaque bandelette comporte également une deuxième zone réactionnelle (zone d'alerte) qui change de couleur en présence d'ions nitrite. Ces bandelettes sont idéales pour prétester des échantillons rapidement et à moindres frais afin d'évaluer leur concentration en nitrates ainsi qu'un facteur de dilution potentiel avant la réalisation d'une méthode quantitative comme un test des nitrates Spectroquant®.
Bénéfices de l'approche Design for Sustainability ("Concevoir de façon éco-responsable") :
nous continuons à démontrer notre engagement envers notre planète et un avenir durable en explorant les moyens d'améliorer les produits existants de notre gamme. Nous avons récemment passé en revue la gamme actuelle de bandelettes réactives MQuant®, afin d'identifier les principaux moyens d'atténuer l'impact environnemental sans compromettre les performances du produit.
Ce produit a bénéficié des changements suivants :
  • bandelette réactive avec réduction
  • tube en aluminium recyclé
  • notice d'utilisation numérique
Apprenez-en plus sur l'initiative : de petits changements sur les bandelettes réactives pour un gros impact sur l'environnement.
Liaison
Remplace : 10020-1, 10020
Informations légales
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
Reflectometric determination of nitrate in wastewater using Griess reagent and Reflectoquant® test strips.
Contenu apparenté
L'application MQuant® StripScan fournit des résultats instantanés et fiables avec diverses bandelettes réactives sur téléphone portable, notamment pour le pH et la dureté.
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.