C7025
Anhydrase carbonique from bovine erythrocytes
BioReagent, suitable for GFC marker
Synonyme(s) :
Déshydratase carbonique, Hydrolase de carbonate
124,00 $
About This Item
124,00 $
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
~29,000
Conditionnement
vial of 15 mg
Adéquation
suitable for GFC marker
Température de stockage
−20°C
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Gel filtration chromatography is an established method for determining the size and molecular mass of proteins.