Principaux documents
W348007
Sigma-Aldrich
o-Crésol
≥99%
Synonyme(s) :
2-Methylphenol
W348007-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
170,00 $
10 KG
442,00 $
25 KG
560,00 $
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W348007-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
170,00 $
10 KG
442,00 $
25 KG
560,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.14
Numéro FEMA:
3480
Beilstein:
506917
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
618
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
4.027
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Densité de vapeur
3.72 (vs air)
Pression de vapeur
0.3 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 38.2 °C)
Essai
≥99%
Forme
solid or liquid
Température d'inflammation spontanée
1110 °F
Limite d'explosivité
1.47 %, 148 °F
Conditions de stockage
under inert gas
Indice de réfraction
n20/D 1.541-1.550
pH
4.5 (25 g/L)
pb
191 °C (lit.)
Pf
29-31 °C (lit.)
Densité
1.048 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
musty; phenolic
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
Clé InChI
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
o-Cresol is one of the key volatile phenolic components of wine[1], beechwood creosote[2] and hardwood sawdust smoke.[3] It is also a flavor component of red meat[4] and aged Italian cheese.[5]
Application
  • Ultrahigh-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry quantitation of o-cresol in hydrolyzed human urine to assess toluene exposure.: This paper presents a method for quantifying o-cresol in human urine using advanced chromatography techniques, emphasizing its application in assessing exposure to toluene and other related compounds (Langlois et al., 2023).
Attention
Air sensitive
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Antioxidant activity and characterization of volatile constituents of beechwood creosote.
Lee KG, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 17(6), 1387-1393 (1969)
Volatile phenol determination in wine.
Etievant PX.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 85(9), 1580-1586 (2005)
Volatile components of hardwood sawdust smoke. Components of phenolic fraction.
Lustre AO & Issenberg P.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56(5), 1197-1202 (1991)
Volatile Branched?chain Fatty Acids and Phenolic Compounds in Aged Italian Cheese Flavors.
Ha JK & Lindsay RC.
Journal of Food Science, 56(5), 1241-1247 (1991)
Hua-Wei Chen et al.
Water research, 41(10), 2069-2078 (2007-04-10)
Platinum deposited TiO(2) films were prepared on quartz substrates by dip-coating process for the photodecomposition of o-cresol. The characteristics of Pt/TiO(2) and the temporal behavior of o-cresol decomposition by Pt/TiO(2) photocatalysis under visible light irradiation were investigated. Platinum deposited on