Principaux documents
1.37120
SAFC
Alcool benzylique
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Benzèneméthanol
1 L
914,00 $
5 L
2 929,00 $
20 L
9 496,00 $
914,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
1 L
914,00 $
5 L
2 929,00 $
20 L
9 496,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.14
Beilstein:
878307
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51241802
914,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Agence
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Pression de vapeur
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Essai
≥98% (GC)
≥98.0-100.5% (titration)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
817 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.539 (lit.)
pb
203-205 °C (lit.)
Pf
−16-−13 °C (lit.)
Densité
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clé InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Benzyl alcohol is typically used as a preservative in liquid formulations and is active against bacteria, yeast and mould. It can also serve as a solvent for poorly soluble drugs.
Benzyl Alcohol Emprove® Expert is an extraordinarily pure product with impurity specification thresholds even below current requirements of designated pharmacopoeias (e.g. benzaldehyde content < 0.05 %). Therefore, this product is especially suitable for high-risk applications or any other purpose that requires superior quality.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
101 °C - DIN 51758
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.