Principaux documents
1251000
USP
β-Estradiol 3-benzoate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,3,5(10)-estratriène-3,17β-diol 3-benzoate, 3,17β-dihydroxy-1,3,5(10)-estratriène 3-benzoate
250 MG
536,00 $
536,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
536,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H28O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.49
Beilstein:
3107526
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
536,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
estradiol
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
191-198 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc24
InChI
1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1
Clé InChI
UYIFTLBWAOGQBI-BZDYCCQFSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Used in a study of general steroid metabolism and clearing, as groundwork for anabolic steroid screening in athletes.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3