PHR1353
β-Estradiol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
β-Estradiol, 1,3,5-Estratriene-3,17β-diol, 17β-Estradiol, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene, Dihydrofolliculin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to BP 729
traceable to Ph. Eur. E1620000
traceable to USP 1250008
Famille d'API
estradiol
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
176-180 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
O[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(O)=CC=C4[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
Clé InChI
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
Informations sur le gène
human ... ESR1(2099)
Description générale
Estradiol is a steroid hormone present naturally in the human body. The availability of this hormone is quintessential in older women as it is a determinant of menopausal syndromes. It is utilized for the prevention of cardiovascular diseases.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
This study assesses the suitability of ultrapure water from a Milli-Q® water system for sensitive LC-MS analyses of hormones.
Les systèmes d'eau ultra pure Milli-Q® fournissent une eau exempte de contaminants organiques, y compris d'hormones présentes dans l'eau de ville d'un laboratoire, ce qui la rend adaptée aux analyses LC-MS/MS les plus sensibles.
Milli-Q® ultrapure water systems deliver water free of organic contaminants , including hormones present in a lab's tap water, making it suitable for the most sensitive LC-MS/MS analyses.