1568007
USP
Progesterone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Pregnene-3,20-dione
501,00 $
About This Item
501,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
progesterone
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
128-132 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Clé InChI
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Informations sur le gène
human ... PGR(5241)
Description générale
Application
- Progesterone Compounded Vaginal Inserts
- Progesterone Injection
- Progesterone Intrauterine Contraceptive System
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Remarque sur l'analyse
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable