P0130
Progesterone
≥99% (HPLC), powder, maturation of the uterine endothelium inducer
Synonyme(s) :
4-Pregnene-3,20-dione
About This Item
Produits recommandés
product name
Progesterone, ≥99%
Source biologique
synthetic (organic)
Stérilité
non-sterile
Pureté
≥99%
Forme
powder
Pf
128-132 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Auteur
Abbott
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Clé InChI
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Informations sur le gène
human ... ABCB1(5243) , AR(367) , CYP2C9(1559) , EBP(10682) , ESR1(2099) , ESR2(2100) , NR3C1(2908) , NR3C2(4306) , PGR(5241) , SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208) , Nr3c1(24413) , Pgr(25154)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges