1180503
USP
Dextromethorphan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
536,00 $
About This Item
536,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dextromethorphan
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
N1([C@@H]2[C@@H]3[C@@](CC1)(CCCC3)c4c(ccc(c4)OC)C2)C
InChI
1S/C18H25NO/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(20-2)12-16(13)18/h6-7,12,15,17H,3-5,8-11H2,1-2H3/t15-,17+,18+/m1/s1
Clé InChI
MKXZASYAUGDDCJ-NJAFHUGGSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable