MilliporeSigma
Passer à
F6300
Flumazenil
>99% (HPLC), solid, benzodiazepine receptor antagonist
Synonyme(s) :
Ro 15-1788, Ro15-1788
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
487,00 $
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 650,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H14FN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>99% (HPLC)
Form:
solid
487,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Flumazenil, >99% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
>99% (HPLC)
form
solid
color
white
originator
Roche
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)c1ncn-2c1CN(C)C(=O)c3cc(F)ccc-23
InChI
1S/C15H14FN3O3/c1-3-22-15(21)13-12-7-18(2)14(20)10-6-9(16)4-5-11(10)19(12)8-17-13/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3
InChI key
OFBIFZUFASYYRE-UHFFFAOYSA-N
General description
Flumazenil reverses sedative and hypnotic effects of benzodiazepines. It is used to increase acquisition, enhance retention and treat amnesia in mice.
Biochem/physiol Actions
Highly specific benzodiazepine receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the GABAA Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
12738085.05991324896
Flumazenil United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1273808
Flumazenil
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
assay
>99% (HPLC)
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
originator
Roche
originator
-
originator
-
originator
-
color
white
color
-
color
white
color
off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flumazenil
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe