1224802
USP
Docusate sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Docusate sodium salt, AOT, Bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate sodium salt, Sodium bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate, Sulfobutanedioic acid bis(2-ethylhexyl ester) sodium salt, Sulfosuccinic acid bis(2-ethylhexyl) ester sodium salt, ‘Dioctyl’ sulfosuccinate sodium salt
683,00 $
About This Item
683,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
docusate calcium
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
Clé InChI
APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
- Docusate Sodium Solution
- Docusate Sodium Tablets
- Docusate Sodium Syrup
- Docusate Sodium Capsules
- Ferrous Fumarate and Docusate Sodium Extended-Release Tablets
- Docusate Potassium Capsules
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2