UC205
Dextrorphan
Synonyme(s) :
(+)-3-Hydroxy-17-methylmorphinan, 1,3,4,9,10,10a-Hexahydro-6-hydroxy-2H-10,4a-(iminoethano)-11-methylphenanthrene
863,00 $
About This Item
863,00 $
Produits recommandés
Forme
solid
Activité optique
[α]/D ≥+54°
Couleur
white to off-white
Pf
≥195 °C
Solubilité
saline: soluble(lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN1CC[C@@]23CCCC[C@@H]2[C@@H]1Cc4ccc(O)cc34
InChI
1S/C17H23NO/c1-18-9-8-17-7-3-2-4-14(17)16(18)10-12-5-6-13(19)11-15(12)17/h5-6,11,14,16,19H,2-4,7-10H2,1H3/t14-,16+,17+/m1/s1
Clé InChI
JAQUASYNZVUNQP-PVAVHDDUSA-N
Informations sur le gène
human ... GRIN2A(2903)
rat ... Grin2a(24409)
Application
Conditionnement
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable