Principaux documents
1033203
USP
Ampicilline sodium salt
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
D-(−)-α-aminobenzylpénicilline sodium salt
125 MG
470,00 $
470,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
125 MG
470,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H18N3NaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.39
Beilstein:
4119211
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
470,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ampicillin
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
215 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
Clé InChI
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Actions biochimiques/physiologiques
Mode d'action : antibiotique de type bêta-lactamine qui inhibe la synthèse de la paroi cellulaire chez les bactéries en inactivant les transpeptidases situées sur la face interne de la membrane cellulaire.
Mode de résistance : les bêta-lactamases clivent le cycle bêta-lactame de l'ampicilline, la rendant inactive.
Spectre antimicrobien : agit sur les bactéries à Gram positif (activité comparable à la benzylpénicilline) et à Gram négatif (activité comparable aux tétracyclines et au chloramphénicol).
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Mohamed F Mohamed et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(7), 4113-4122 (2014-05-07)
The seriousness of microbial resistance combined with the lack of new antimicrobials has increased interest in the development of antimicrobial peptides (AMPs) as novel therapeutics. In this study, we evaluated the antimicrobial activities of two short synthetic peptides, namely, RRIKA
Xukun Deng et al.
Journal of medicinal food, 17(7), 787-794 (2014-06-19)
This study investigated the active components and the anti-tumor efficacy and mechanisms of the flavonoids from Docynia delavayi (Franch.) Schneid. (DDS). MTT assay was used to examine the growth inhibitory effects of the four flavonoids, including chrysin, quercetin, naringenin, and
Mohamed F Mohamed et al.
PloS one, 9(12), e116259-e116259 (2015-01-01)
Staphylococcus pseudintermedius is a major cause of skin and soft tissue infections in companion animals and has zoonotic potential. Additionally, methicillin-resistant S. pseudintermedius (MRSP) has emerged with resistance to virtually all classes of antimicrobials. Thus, novel treatment options with new
Marta Putrinš et al.
Infection and immunity, 83(3), 1056-1067 (2015-01-07)
Uropathogenic strains of Escherichia coli (UPEC) are the major cause of bacteremic urinary tract infections. Survival in the bloodstream is associated with different mechanisms that help to resist serum complement-mediated killing. While the phenotypic heterogeneity of bacteria has been shown
Michiru Nishi et al.
Journal of immunological methods, 412, 53-69 (2014-07-11)
In vitro assembly of two or three PCR fragments using primers is a common method of constructing scFv fragments for display on the surface of phage. However, mismatch annealing often occurs during in this step, leading to cloning and display