PHR9060
D-(−)-α-Phenylglycine
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
(2R)-2-Amino-2-phenylacetic acid, Ampicillin Sodium Impurity L (PhEur), Cefaclor Impurity A (PhEur), Cefalexin Monohydrate Impurity A (PhEur), (R)-(−)-α-Aminophenylacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Description
API family: ampicillin
Famille d'API
cefalexin, ampicillin, cefaclor
Gamme de produits
TraceCERT®
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Pf
≥300 °C (dec.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Clé InChI
ZGUNAGUHMKGQNY-SSDOTTSWSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Application
Produits recommandés
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)