Principaux documents
1033407
USP
Ampicilline trihydrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
D-(−)-α-aminobenzylpénicilline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H19N3O4S · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
403.45
Beilstein:
5399534
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ampicillin
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
198-200 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.3H2O/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;;;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1
Clé InChI
RXDALBZNGVATNY-CWLIKTDRSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Ampicillin trihydrate USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Ampicillin
Actions biochimiques/physiologiques
Un antibiotique β-lactamine avec groupement amine sur une chaîne latérale fixée à la structure de la pénicilline. Dérivé de la pénicilline qui inhibe la synthèse de la paroi bactérienne (réticulation des peptidoglycanes) en inactivant les transpeptidases situées sur la face interne de la membrane bactérienne. Bactéricide uniquement sur Escherichia coli en développement. Mode de résistance : clivage de l′anneau β-lactame de l′ampicilline par la β-lactamase. Spectre antimicrobien : bactéries Gram-négatif et Gram-positif.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Ebtehal S Al-Abdullah et al.
International journal of molecular sciences, 15(12), 22995-23010 (2014-12-17)
The reaction of 5-(1-adamantyl)-4-ethyl or allyl-1,2,4-triazoline-3-thione with formaldehyde solution and various 1-substituted piperazines yielded the corresponding N-Mannich bases. The newly synthesized N-Mannich bases were tested for in vitro inhibitory activities against a panel of Gram-positive and Gram-negative bacteria and the
Siva Wu et al.
PloS one, 9(7), e99204-e99204 (2014-07-10)
Non-typeable Haemophilus influenzae (NTHi) is a common acute otitis media pathogen, with an incidence that is increased by previous antibiotic treatment. NTHi is also an emerging causative agent of other chronic infections in humans, some linked to morbidity, and all
M Britzi et al.
Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 37(5), 445-450 (2014-03-29)
The pharmacokinetics of ampicillin in dogs was determined after intravenous (i.v.) bolus and constant rate infusion. Ampicillin was administered to six beagle dogs as an i.v. bolus at 20 mg/kg and as a constant rate i.v. infusion (CRI) at 20 mg/kg during