Documents
A0166
Sigma-Aldrich
Ampicilline sodium salt
powder or crystals, BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
D-(−)-α-aminobenzylpénicilline sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H18N3NaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.39
Numéro Beilstein :
4119211
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51281716
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.76
Source biologique
synthetic
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder or crystals
Puissance
845-988 μg per mg (C16H18N3O4S, Calculated on the anhydrous basis)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
white to off-white
Pf
215 °C (dec.) (lit.)
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
cell wall synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
Clé InChI
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
Catégories apparentées
Description générale
L'ampicilline sodique, qui appartient à la famille des β-lactamines à spectre étendu, est un dérivé semi-synthétique de la pénicilline employé comme antibiotique à large spectre dans de nombreuses applications. Elle possède des effets inhibiteurs sur la synthèse de la paroi des cellules bactériennes en se liant aux protéines fixatrices de la pénicilline (PBP), ce qui bloque la synthèse du peptidoglycane, un processus impliqué dans la formation de la paroi des cellules bactériennes. Cet antibiotique est actif contre un large spectre de bactéries, qui englobe aussi bien des souches à Gram positif qu'à Gram négatif comme E. coli, les entérocoques résistants à la vancomycine (ERV) et sensibles aux β-lactamines, Staphylococcus aureus et Streptococcus pneumoniae.
En recherche, l'ampicilline joue un rôle déterminant dans les études microbiologiques, biochimiques et de culture cellulaire. Son utilisation au laboratoire va jusqu'à l'étude de la résistance aux antibiotiques et des limitations à la pénétration, l'exploration des interactions synergiques entre antibiotiques, et son emploi comme élément essentiel dans la sélection et la maintenance des plasmides recombinants chez E. coli. Au travers de ces applications, l'ampicilline sodique fait grandement progresser notre compréhension de l'efficacité des antibiotiques, des réponses bactériennes et des processus moléculaires, ce qui en fait un outil indispensable dans divers aspects de la recherche scientifique.
Application
L'ampicilline est un dérivé semi-synthétique de la pénicilline qui joue le rôle d'antibiotique à large spectre. Elle a été utilisée pour étudier la résistance aux antibiotiques, leurs contraintes de pénétration, les synergies entre plusieurs antibiotiques et certaines bactériémies, et a permis de mettre au point des tests PCR pour détecter des gènes de résistance dans le liquide céphalo-rachidien.
Ce produit est recommandé comme agent antibactérien dans les milieux de culture cellulaire à une concentration de 100 mg/l.
Ce produit est recommandé pour l'étude de la résistance à l'ampicilline à une concentration de 20 à 125 μg/ml.
Actions biochimiques/physiologiques
Mode d'action : antibiotique de type bêta-lactamine qui inhibe la synthèse de la paroi cellulaire chez les bactéries en inactivant les transpeptidases situées sur la face interne de la membrane cellulaire.
Mode de résistance : les bêta-lactamases clivent le cycle bêta-lactame de l'ampicilline, la rendant inactive.
Spectre antimicrobien : agit sur les bactéries à Gram positif (activité comparable à la benzylpénicilline) et à Gram négatif (activité comparable aux tétracyclines et au chloramphénicol).
Caractéristiques et avantages
  • Antibiotique de grande qualité convenant à de nombreuses applications de recherche.
  • Antibiotique à large spectre.
  • Inhibe la synthèse de la paroi cellulaire des bactéries.
  • Actif contre les bactéries à Gram positif et à Gram négatif.
  • Produit couramment utilisé dans la recherche en culture cellulaire, en biologie cellulaire et en biochimie.
Conditionnement
5 g, 25 g, 100 g
Attention
Ce produit, tel qu'il est fourni, serait stable pendant six semaines à une température de 25 °C et une humidité relative de 43 % à 81 %. Il reste stable pendant trois jours à 37 °C. Des études complémentaires ont montré que la stabilité de l'ampicilline en solution varie en fonction du pH, de la température et du type de tampon. Il perd rapidement son activité lorsque le pH est supérieur à 7. Dans des conditions de stockage optimales (température de 2 °C à 8 °C et pH de 3,8 à 5), il conserve au moins 90 % de son activité pendant une semaine.
Notes préparatoires
L'ampicilline serait peu soluble dans l'eau, pratiquement insoluble dans l'alcool, le chloroforme, l'éther et les huiles fixes, mais soluble dans les acides ou les bases dilués. La solution ne doit pas être autoclavée ; une solution mère doit être stérilisée par filtration et conservée au congélateur, où elle sera stable pendant plusieurs mois.
Stockage et stabilité
Tightly closed. Dry. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorized
Autres remarques
Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit sec et bien ventilé. À conserver dans un endroit sec.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1A - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
M Ashley Sobran et al.
Journal of bacteriology, 201(17) (2019-06-27)
To detect and respond to the diverse environments they encounter, bacteria often use two-component regulatory systems (TCS) to coordinate essential cellular processes required for survival. In pathogenic Bordetella species, the BvgAS TCS regulates expression of hundreds of genes, including those
Alexander Frank et al.
Current biology : CB, 28(16), 2597-2606 (2018-08-07)
Synchronization of circadian clocks to the day-night cycle ensures the correct timing of biological events. This entrainment process is essential to ensure that the phase of the circadian oscillator is synchronized with daily events within the environment [1], to permit
Hitoshi Tsugawa et al.
PLoS biology, 18(9), e3000813-e3000813 (2020-09-30)
Short-chain fatty acids (SCFAs) produced by gastrointestinal microbiota regulate immune responses, but host molecular mechanisms remain unknown. Unbiased screening using SCFA-conjugated affinity nanobeads identified apoptosis-associated speck-like protein (ASC), an adaptor protein of inflammasome complex, as a noncanonical SCFA receptor besides
Sabine Renggli et al.
Journal of bacteriology, 195(18), 4067-4073 (2013-07-10)
Bactericidal antibiotics kill by different mechanisms as a result of a specific interaction with their cellular targets. Over the past few years, alternative explanations for cidality have been proposed based on a postulated common pathway, depending on the intracellular production
Daejin Lim et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 840-840 (2020-08-09)
Targeted delivery of drugs is a key aspect of the successful treatment of serious conditions such as tumors. In the pursuit of accurate delivery with high specificity and low size limit for peptide drugs, a synthetic type 3 secretion system