Documents
A6140
Sigma-Aldrich
Ampicilline trihydrate
900-1050 μg/mg anhydrous basis (HPLC)
Synonyme(s) :
D-(−)-α-aminobenzylpénicilline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H19N3O4S · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
403.45
Numéro Beilstein :
5399534
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51281703
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.85
Niveau de qualité
Forme
powder or crystals
Concentration
900-1050 μg/mg (anhydrous, HPLC)
Pf
198-200 °C (dec.) (lit.)
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
cell wall synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.3H2O/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;;;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1
Clé InChI
RXDALBZNGVATNY-CWLIKTDRSA-N
Description générale
Chemical structure: ß-lactam
Application
Ampicillin Trihydrate is commonly used to select for ampicillin resistance in mutated and transformed cells.
Actions biochimiques/physiologiques
Un antibiotique β-lactamine avec groupement amine sur une chaîne latérale fixée à la structure de la pénicilline. Dérivé de la pénicilline qui inhibe la synthèse de la paroi bactérienne (réticulation des peptidoglycanes) en inactivant les transpeptidases situées sur la face interne de la membrane bactérienne. Bactéricide uniquement sur Escherichia coli en développement. Mode de résistance : clivage de l′anneau β-lactame de l′ampicilline par la β-lactamase. Spectre antimicrobien : bactéries Gram-négatif et Gram-positif.
Autres remarques
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
H J Nelis et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 36(8), 1606-1610 (1992-08-01)
The determination of ampicillin in plasma and serum by reversed-phase high-performance liquid chromatography with UV detection suffers from poor selectivity and sensitivity. Currently, the most common approach to overcoming these problems consists of improving the compound's detectability via pre- or
Ramendra K Singh et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(3), 1078-1086 (2009-12-26)
Curcumin bioconjugates, viz. di-O-tryptophanylphenylalanine curcumin (2), di-O-decanoyl curcumin (3), di-O-pamitoyl curcumin (4), di-O-bis-(gamma,gamma)folyl curcumin (6), C(4)-ethyl-O-gamma-folyl curcumin (8) and 4-O-ethyl-O-gamma-folyl curcumin (10) have been synthesized and tested for their antibacterial and antiviral activities. The conjugates 2, 3, 4, 6 and
Sherif A F Rostom et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(2), 882-895 (2008-12-17)
The synthesis of two groups of structure hybrids comprising basically the antipyrine moiety attached to either polysubstituted thiazole or 2,5-disubstituted-1,3,4-thiadiazole counterparts through various linkages is described. Twelve out of the newly synthesized compounds were evaluated for their anti-inflammatory activity using
Sherif A F Rostom et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(6), 2410-2422 (2009-03-03)
The azole pharmacophore is still considered a viable lead structure for the synthesis of more efficacious and broad spectrum antimicrobial agents. Potential antibacterial and antifungal activities are encountered with some tetrazoles. Therefore, this study presents the synthesis and antimicrobial evaluation
Ebtehal S Al-Abdullah et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(9), 4642-4647 (2011-08-19)
New series of 6-phenyl-2,4-disubstituted pyrimidine-5-carbonitriles namely, 2-substitued thio-6-phenyl-3,4-dihydro-4-oxopyrimidine-5-carbonitriles (5a-d, 6, 7a-d, 8), 2-(4-chlorobenzylthio)-4-chloro-6-phenylpyrimidine-5-carbonitrile (9), 2-(4-chlorobenzylthio)-4-arylthio-6-phenylpyrimidine-5-carbonitriles (10a-d) and 2-(4-chlorobenzylthio)-4-arylamino-6-phenylpyrimidine-5-carbonitriles (11a-d) was synthesized and tested for in vitro activities against a panel of Gram-positive and Gram-negative bacteria and the yeast-like pathogenic fungus