1012316
USP
S-Adenosyl-L-methionine 1,4-butanedisulfonate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(3S)-5′-[(3-Amino-3-carboxypropyl)methylsulfonio]-5′-deoxyadenosine, 1,4-butanedisulfonate
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
methionine & derivatives
Conditionnement
pkg of 250 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecules)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/2C15H22N6O5S.3C4H10O6S2/c2*1-27(3-2-7(16)15(24)25)4-8-10(22)11(23)14(26-8)21-6-20-9-12(17)18-5-19-13(9)21;3*5-11(6,7)3-1-2-4-12(8,9)10/h2*5-8,10-11,14,22-23H,2-4,16H2,1H3,(H2-,17,18,19,24,25);3*1-4H2,(H,5,6,7)(H,8,9,10)/t2*7-,8+,10+,11+,14+,27?;;;/m00.../s1
Clé InChI
QWARKYOPJRNOOU-RLUFNZFXSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable