1611955
USP
Selenomethionine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Seleno-L-methionine, (S)-2-Amino-4-(methylseleno)butyric acid
511,00 $
About This Item
511,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
methionine & derivatives
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
C[Se]CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clé InChI
RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
250.3 - 346.3 °F
Point d'éclair (°C)
121.3 - 174.6 °C