M0960000
L-Méthionine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acide L-2-amino-4-(méthylthio)butanoïque, Acide (S)-2-amino-4-(méthylmercapto)butyrique
306,00 $
About This Item
306,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
methionine & derivatives
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
284 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clé InChI
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Separation of L-Methionine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material