This material is not a fat-soluble molecule. The product is water soluble at 100 mg/mL.
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
5 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 96,90 $ |
25 mg | Date d'expédition estimée le01 juin 2026DeMilliporeSigma Canada Ltd. | 134,00 $ |
100 mg | Date d'expédition estimée le01 juin 2026DeMilliporeSigma Canada Ltd. | 314,00 $ |
500 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 1 080,00 $ |
1 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 1 770,00 $ |
A propos de cet article
96,90 $
biological source
synthetic (chemical)
Quality Segment
assay
≥75%
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 100 mg/mL
application(s)
cell analysis
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.[Cl-].C[S+](CC[C@H](N)C(O)=O)C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C15H22N6O5S.3ClH/c1-27(3-2-7(16)15(24)25)4-8-10(22)11(23)14(26-8)21-6-20-9-12(17)18-5-19-13(9)21;;;/h5-8,10-11,14,22-23H,2-4,16H2,1H3,(H2-,17,18,19,24,25);3*1H/t7-,8+,10+,11+,14+,27?;;;/m0.../s1
InChI key
KBAFOJZCBYWKPU-XQVUROGGSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Disclaimer
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility - | solubility 1 M HCl: soluble 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow |
| assay ≥75% | assay ≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay) | assay ≥90% (CP) | assay ≥98.0% (HPLC), ≥98.0% (TLC) |
| biological source synthetic (chemical) | biological source synthetic (Organic) | biological source - | biological source - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form powder | form solid | form crystalline |
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
-
Is sam e a fat soluble or water soluble