1643292
USP
Racemethionine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
DL-Methionine, (±)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, DL-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
602,00 $
About This Item
602,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
methionine & derivatives
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
280 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CSCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable