SU860134
Fiole Headspace, haut plat, fond plat
volume 50 mL, clear glass (hydrolytic class 3), diam. × H 31 mm × 101 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear glass (hydrolytic class 3)
Caractéristiques
closure type crimp seal, 20 mm
Conditionnement
pkg of 1000 ea
D.E.
31 mm
Diam. × H
31 mm × 101 mm
Volume
50 mL
Compatibilité
for use with 20 mm crimp seals