Principaux documents
854979
Supelco
Septum, PTFE/Butyl
aluminum seal, open center (10mm opening), gray PTFE/butyl rubber, diam. × thickness 20 mm × 0.118 in., pkg of 100 ea
100 EA
87,80 $
87,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
87,80 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
87,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
aluminum seal
gray PTFE/butyl rubber
Caractéristiques
open center (10mm opening)
Dureté
50 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 100 ea
Diam. × épaisseur
20 mm × 0.118 in.
Compatibilité
for use with 20mm crimp seal vials
Description générale
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa are for use with 20 mm crimp top vials. The PTFE/rubber septa are compatible with most organic solvents many organic solvents: acetic acid (<50%), acetonitrile, acetone, alcohols, DMSO, phenol and are not compatible with alkanes, benzene, carbon disulfide, chlorinated solvents and cyclohexane.