27188-U
Septa, PTFE havane/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., for use with 20, 40 or 60 mL vial, pkg of 100 ea
Synonyme(s) :
Tan PTFE/Silicone Seals
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
white tan PTFE/silicone
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
250 °C temp. limit
D.E.
22 mm
Diam. × épaisseur
22 mm × 0.100 in.
Compatibilité
for use with 20, 40 or 60 mL vial
for use with screw cap, 24-400
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)