Principaux documents
SU860015
Supelco
Crimp seals (magnetic) with PTFE/silicone septa, pkg/100
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole), (silcone blue transparent/PTFE transparent), open center (8 mm opening), diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
(silcone blue transparent/PTFE transparent)
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole)
Caractéristiques
closure type crimp seal
open center (8 mm opening)
Dureté
45 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 100 ea
Diam. × épaisseur
20 mm × 3.0 mm
Raccords
thread for 20 mm
Compatibilité
for use with 20 mm crimp top vial
for use with CTC CombiPAL
Autres remarques
Recommended for: CTC Combi-PAL.