Documents
27455-U
Supelco
Capsules à sertir avec septa PTFE/silicone
silver aluminum seal,
pressure release open center
, PTFE/silicone, diam. × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 2.5 mm × 5 mil, pkg of 100 ea
Synonyme(s) :
BOÎTE DE 100 CAPSULES À DÉCOMPRESSION, LINER PTFE/SILICONE
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
PTFE/silicone
silver aluminum seal
Conditionnement
pkg of 100 ea
Diam. × épaisseur totale × épaisseur PTFE
20 mm × 2.5 mm × 5 mil
Compatibilité
for use with 20 mm crimp top vial
for use with 6mL, 10mL, 20mL headspace vials
Catégories apparentées
Description générale
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa are for use with 20 mm crimp top vials and 6mL, 10mL and 20mL headspace vials. The PTFE/silicone septa are compatible with most organic solvents until pierced and are not recommended for chlorosilanes.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)