Principaux documents
SU860100
Supelco
Fiole Headspace, bouchon à vis, fond arrondi (fiole seule)
volume 10 mL, amber glass vial, thread for 18, O.D. × H 22.5 mm × 46 mm, pkg of 100 ea
Synonyme(s) :
Rounded Bottom Headspace Vials
100 EA
114,00 $
114,00 $
Disponible pour expédition le24 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
114,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
114,00 $
Disponible pour expédition le24 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Matériaux
amber glass vial
round bottom
Caractéristiques
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
22.5 mm × 46 mm
Volume
10 mL
Raccords
thread for 18
Compatibilité
for use with CTC PAL (Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu)
Description générale
Ces flacons requièrent un bouchon spécial ayant un filetage de 18 mm. Les bouchons filetés standards 18-400 ne s′adapteront pas à ces flacons. Les références de bouchons disponibles pour ces flacons sont les suivantes : SU860101(avec PTFE/silicone, épaisseur 1,3 mm), SU860102 (avec PTFE/butyl, épaisseur 1,6 mm), et SU860103 (avec PTFE/silicone, épaisseur 1,5 mm). Ces bouchons sont faits en acier inoxydable et ils sont magnétiques.
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.