Principaux documents
808541
TSKgel® G3000SWXL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, diol phase
Synonyme(s) :
Colonne HPLC TSKgel® G3000SWXL
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nom du produit
Colonnes TSKgel® SWXL, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 08541
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
72 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
diol phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
250 Å
pH de fonctionnement
2.5-7.5
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Largement considérées comme des colonnes premium pour l'analyse des biopolymères par GFC, les colonnes TSKgel SWXL présentent un volume de pores élevé par unité de volume de colonne, une faible adsorption de l'échantillon et une excellente efficacité de la colonne, tout cela contribuant à une séparation d'échantillon inégalée. Avec des particules de 5 μm et des pores de 250 Å, TSKgel G3000SWXL is an excellent choix pour les séparations de protéines et de peptides de grande taille. La gamme de fractionnement est applicable aux échantillons de protéines globulaires jusqu'à 0,5 million de Da.
Forme physique
Expédié dans du NaN3 à 0,05 % et du Na2SO4 0,1 M dans un tampon phosphate 0,1 M à pH 6.7.
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, convenant parfaitement à l'analyse par HPLC ou LC-MS
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Colonne de garde