Principaux documents
808543
TSKgel® SWXL (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, diol phase
Synonyme(s) :
Colonnes TSKgel® SWXL
1 EA
1 080,00 $
1 080,00 $
Disponible pour expédition le16 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EA
1 080,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
1 080,00 $
Disponible pour expédition le16 avril 2025Détails
Nom du produit
Colonne de garde TSKgel® de type SWXL, phase diol, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 7 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 08543
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
4 cm × 6 mm
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
diol phase
Taille des particules
7 μm
Dimension de pores
250 Å
pH de fonctionnement
2.5-7.5
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Forme physique
Produit expédié dans du tampon phosphate 0,1 M avec 0,05 % de NaN3 et du Na2SO4 0,1 M, pH 6,7.
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, qui sont parfaitement adaptés à l'analyse HPLC ou LC-MS.
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Study of the Heat-Treated Human Albumin Stabilization by Caprylate and Acetyltryptophanate.
Kamran Mousavi Hosseini, et al.
Iranian Biomedical Journal, 6, 135-140 (2002)
Géraldine A Kok-Jacon et al.
Transgenic research, 14(4), 385-395 (2005-10-06)
The production of dextran in potato tubers and its effect on starch biosynthesis were investigated. The mature dextransucrase (DsrS) gene from Leuconostoc mesenteroides was fused to the chloroplastic ferredoxin signal peptide (FD) enabling amyloplast entry, which was driven by the
Ike Jeon
Analyzing Food for Nutrition Labeling and Hazardous Contaminants , 95-95 (1994)